Få mere at vide
BD Difco™ Pladetæller Agar
Beskrivelse
Pladetælleragar bruges til optælling af bakterier i vand, spildevand, mad og mejeriprodukter. Det er lavet i henhold til formuleringen fra American Public Health Association (APHA). Det anbefales til at opnå tallerkental for mælk og andre mejeriprodukter og kan også bruges til at bestemme den hygiejniske kvalitet af fødevarer, vand og andre materialer. Hvert parti af dehydreret medium base udsættes for APHA kvalitetskontroltest.
- God kulturel respons på Lactobacillus johnsonii 11506 og Staphylococcus aureus 25923
- Enzymatisk fordøjelse af kasein giver aminosyrer og andre komplekse nitrogenholdige stoffer
- Gærekstrakt leverer primært B-komplekse vitaminer
- Dextrose er en energikilde
- pH (2,35 % opløsning, 25 °C): 7,0± 0,2
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO , SMD, SMWW, USDA, APHA |
| Farve | Beige |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret faststof |
| Medietype | Pladetælling Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 5 g/l, gærekstrakt 2,5 g/l, dextrose 1 g/l, agar 15 g/l |
| Til brug med (applikation) | Til opnåelse af mikrobielle pladetal fra mælk og mejeriprodukter, fødevarer, vand og andre materialer af sanitær betydning |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 2 kg |