Få mere at vide
BD Difco™ næringsbouillon
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Næringsbouillon |
| Form | Dehydreret |
| Til brug med (applikation) | Medium til almen brug til dyrkning af mikroorganismer med ikke-eksakte ernæringskrav |
| Mængde | 500 g |