Få mere at vide
BD Difco™ Næringsagar
Artikelnummer. 11728223
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11728223
Brand: BD 213000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til dyrkning af bakterier og til optælling af organismer i vand, spildevand, afføring og andre materialer.
  • Oksekødsekstrakt giver kulhydrater, vitaminer, nitrogen og salte
  • Peptoner er en kilde til nitrogen
  • Agar er størkningsmidlet
  • Består af pepton, oksekødekstrakt og agar
  • Relativt simpel formulering giver de næringsstoffer, der er nødvendige for replikation af et stort antal mikroorganismer, der ikke er alt for kræsne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Dehydreret
Mængde 500 g