Få mere at vide
BD Difco™ Glycerol
Beskrivelse
Glycerol er en tyktflydende, højt oprenset, fermenterbar alkohol, der ofte bruges til at supplere bunden af dyrkningsmedier (f.eks. agar). Glycerol blandes i opløsningen med kulturbasen for at understøtte væksten af en lang række mikroorganismer.
- CAS-nummer: 56-81-5
- EF-nummer: 200-289-5
- Kemisk formel: C 3 H 8 O 3
- Molær masse: 92,09 g/mol
- Massefylde: 1,261 g/cm 3
- Opløselighed i vand: blandbar
- Viskositet: 1,412 Pa •s
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Farve | Farveløs |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Tilsætningsstof | Glycerol |
| Form | Meget tyktflydende |
| Til brug med (applikation) | Bakterielle konserveringsmedier og i isolering og dyrkning af mange organismer |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |