Få mere at vide
BD Difco™ Engangspodenåle og -løkker
Artikelnummer. 10492683
Skift visning
Volumen:
1μ L
10μ L
Produkttype:
Inokuleringsløkke
Farve:
Lyseblå
Lysegrøn
Mængde:
250/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Produkttype Farve Mængde unitSize
10492683 1μ L Inokuleringsløkke Lysegrøn 250/pakke Pakke med 250
10389822 10μ L Inokuleringsløkke Lyseblå 250/pakke Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492683 Leverandør BD Leverandørnr. 220214
Indeholder
Evans Blue Dye kalibreringscertifikat med hver kasse med 1.000 sløjfer, der bekræfter deres nøjagtighed og konsistens
Sterile engangspodningsnåle kræver ikke flammning
  • Fremstillet af en unik plastikharpiks for kontrolleret fleksibilitet
  • Modstå at skære agaroverfladen, men giv alligevel tilstrækkelig fasthed til at plukke genstridige kolonier
  • Fri for smøremidler, olier og elektrostatiske ladninger
  • Farvekodet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Materiale Plast harpiks
Sterilitet Steril
Farve Lysegrøn
Produkttype Inokuleringsløkke
Inkluderer Evans blå farve certifikat for kalibrering
Mængde 250/pakke