Få mere at vide
BD Difco™ Engangspodenåle og -løkker
Artikelnummer. 10389822
Volumen:
1μ L
10μ L
Produkttype:
Inokuleringsløkke
Farve:
Lyseblå
Lysegrøn
Mængde:
250/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10389822
Brand: BD 220216
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Evans Blue Dye kalibreringscertifikat med hver kasse med 1.000 sløjfer, der bekræfter deres nøjagtighed og konsistens
Sterile engangspodningsnåle kræver ikke flammning
  • Fremstillet af en unik plastikharpiks for kontrolleret fleksibilitet
  • Modstå at skære agaroverfladen, men giv alligevel tilstrækkelig fasthed til at plukke genstridige kolonier
  • Fri for smøremidler, olier og elektrostatiske ladninger
  • Farvekodet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 10μ L
Materiale Plast harpiks
Sterilitet Steril
Farve Lyseblå
Produkttype Inokuleringsløkke
Mængde 250/pakke