Få mere at vide
BD Difco™ Differentialforstærket Clostridial Agar
:
Clostridium medium; Mængde: 500 g; Format: Dehydreret
Beskrivelse
- Dehydrerede kulturmedier
- Formulering: Pepton 10 g/L, Oksekødsekstrakt 10 g/L, Gærekstrakt 3 g/L, Dextrose 5 g/L, Natriumchlorid 5 g/L, Opløselig stivelse 1 g/L, Cystein HCl 0,5 g, Natriumacetat 3 g, Agar 0,5 g/L
- Certificeringer: CCAM, EP, JP, USP
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CCAM, EP, JP, USP |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Forstærket Clostridium Medium |
| Formulering | Pepton 10 g/L, Oksekødsekstrakt 10 g/L, Gærekstrakt 3 g/L, Dextrose 5 g/L, Natriumchlorid 5 g/L, Opløselig stivelse 1 g/L, Cystein HCl 0,5 g, Natriumacetat 3 g, Agar 0,5 g/L |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |