Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Kartoffel Dextrose Agar
Artikelnummer. 11764985
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype unitSize
11764985 2000 g Spand 2kg
10105824 500 g Flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11764985 Leverandør BD Leverandørnr. 213200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til dyrkning af gær og skimmelsvampe. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Kartoffel Dextrose Agar leveres i dehydreret format.
  • Dehydreret format
  • Kulturmedier
  • DNR (Latex) fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Indhold og opbevaring 2 °C til 30 °C
Form Dehydreret
Medietype Kartoffel Dextrose Agar
Produkttype Agar
Formulering Kartoffelstivelse (fra infusion) 4g/L, Dextrose 20g/L
Til brug med (applikation) Isolering af gær og skimmelsvampe
Emballagetype Spand
Mængde 2000 g