Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Kartoffel Dextrose Agar
Beschreibung
- Dehydreret format
- Kulturmedier
- DNR (Latex) fri
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Kartoffel Dextrose Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Kartoffelstivelse (fra infusion) 4 g/l, dextrose 20 g/l, agar 15 g/l |
| Til brug med (applikation) | Isolering af gær og skimmelsvampe |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |