Få mere at vide
BD Difco™ dehydreret kulturmedie: Noble Agar
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Anvendes som størkningsmiddel og er stort set fri for urenheder. Difco™ dehydrerede kulturmedier: Noble Agar er perfekt til elektroforetiske og ernæringsmæssige procedurer, hvor der kræves øget renhed.
- Størkningsmiddel
- Fri for urenheder
Anvendelser:
- Anvendes til elektroforetiske og ernæringsmæssige procedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Koncentration | 1.5% |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Tilsætningsstof | Noble Agar |
| Form | Dehydreret |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af mikrobiologiske dyrkningsmedier til elektroforetiske og ernæringsmæssige procedurer |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |