Få mere at vide
BD Difco™ dehydreret kulturmedie: Noble Agar
Artikelnummer. 11798223
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11798223 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11798223 Leverandør BD Leverandørnr. 214230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6625.00 DKK
    4239.49 DKK / 500g
    Spare 2385.51 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Anvendes som størkningsmiddel og er stort set fri for urenheder. Difco™ dehydrerede kulturmedier: Noble Agar er perfekt til elektroforetiske og ernæringsmæssige procedurer, hvor der kræves øget renhed.
Anvendes som størkningsmiddel og er stort set fri for urenheder. Difco™ dehydrerede kulturmedier: Noble Agar er perfekt til elektroforetiske og ernæringsmæssige procedurer, hvor der kræves øget renhed.
  • Størkningsmiddel
  • Fri for urenheder
Anvendelser:
  • Anvendes til elektroforetiske og ernæringsmæssige procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Indhold og opbevaring <30 °C
Tilsætningsstof Noble Agar
Form Dehydreret
Til brug med (applikation) Forberedelse af mikrobiologiske dyrkningsmedier til elektroforetiske og ernæringsmæssige procedurer
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g