Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: MacConkey Agar
Mængde:
2 kg
Emballagetype:
Spand
Certificeringer/compliance:
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Pakningsstørrelse:
2kg
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Indhold og opbevaring | Stil på køl |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | MacConkey agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af gelatine 17 g/l, peptoner (kød og kasein) 3 g/l, laktose 10 g/l, galdesalte 1,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 13,5 g/l, neutral rød 0,03 g/l, krystalviolet/l 1 m |
| Til brug med (applikation) | Til differentiel isolering af enteriske baciller baseret på laktosefermentering |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 2 kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MacConkey Agar
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H371-Kan forårsage organskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: bile salts