Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: m Enterococcus Agar
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
- Formulering: Tryptose 20g/L, Gærekstrakt 5g/L, Dextrose 2g/L, Dikaliumphosphat 4g/L, Natriumazid 0,4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0,1g/L
Certificeringer
CE, ISO , SMWW
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, ISO , SMWW |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | m Enterococcus Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Tryptose 20g/L, Gærekstrakt 5g/L, Dextrose 2g/L, Dikaliumphosphat 4g/L, Natriumazid 0,4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0,1g/L |
| Til brug med (applikation) | Til isolering og optælling af enterokokker i vand og andre materialer ved membranfiltrering eller hældepladeteknik |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide