Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Flydende thioglycollate medium
Artikelnummer. 11782834
Mængde:
10,000 g
2000 g
500 g
Emballagetype:
Flaske
Spand
Medietype:
Flydende thioglycollate medium
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11782834
Brand: BD 225650
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til sterilitetstest af biologiske lægemidler og dyrkning af anaerober, aerober og mikroaerofile
  • Formulering: Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15 g/l, gærekstrakt 5 g/l, dextrose 5,5 g/l, natriumklorid 2,5 g/l, L-cystin 0,5 g/l, natriumthioglycolat 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, 1 m resazurin
Certificeringer
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Dehydreret
Medietype Flydende thioglycollate medium
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15 g/l, gærekstrakt 5 g/l, dextrose 5,5 g/l, natriumklorid 2,5 g/l, L-cystin 0,5 g/l, natriumthioglycolat 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurin 1 mg/l
Til brug med (applikation) Anvendes til sterilitetstest
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g