Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Flydende thioglycollate medium
Mængde:
10,000 g
2000 g
500 g
Emballagetype:
Flaske
Spand
Medietype:
Flydende thioglycollate medium
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Beskrivelse
- Formulering: Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15 g/l, gærekstrakt 5 g/l, dextrose 5,5 g/l, natriumklorid 2,5 g/l, L-cystin 0,5 g/l, natriumthioglycolat 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, 1 m resazurin
Certificeringer
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Flydende thioglycollate medium |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15 g/l, gærekstrakt 5 g/l, dextrose 5,5 g/l, natriumklorid 2,5 g/l, L-cystin 0,5 g/l, natriumthioglycolat 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurin 1 mg/l |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til sterilitetstest |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 10,000 g |