Få mere at vide
BD BBL™ Columbia Agar med 5 % fåreblod
Beskrivelse
Columbia-agar med 5% fåreblod er et generelt beriget primært isoleringsmedium til alle formål, der tillader vækst af alle klinisk signifikante anaerober og fakultative anaerober. Det anbefales ved behandling af kliniske prøver til usædvanlige organismer og bruges som base for medier, der indeholder blod og til selektive medieformuleringer, hvor forskellige kombinationer af antimikrobielle midler anvendes som tilsætningsstoffer.
Columbia Agar med 5% fåreblod får sine overlegne vækststøttende egenskaber fra kombinationen af to peptoner og gærekstrakt som leverandør af B-kompleks vitaminer. Majsstivelse er inkluderet for at absorbere giftige biprodukter indeholdt i prøven og tjener som energikilde for organismer, der besidder alfaamylaser. Fåreblod tillader påvisning af hæmolytiske reaktioner og leverer den X-faktor (hæm), der er nødvendig for væksten af mange patogene arter.
- Kolonier har tendens til at være større, og væksten er mere frodig end på medier, der indeholder andre blodagarbaser
- Anbefalet som et primært isolationsmedium i MiQ-standarderne og i andre diagnostiske manualer
- I mange europæiske lande er dette medium blevet det hyppigst anvendte primære isoleringsmedium til kliniske prøver
- God kulturel respons på Streptococcus pyogenes 19615, Streptococcus pneumoniae 6305, Staphylococcus aureus 25923 og Escherichia coli 25922
- pH (25 °C): 7,3± 0,2
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares mørkt ved 2 8 –°C i original indpakning indtil brug. |
| Format | 90 mm Stacker™ plader |
| Medietype | Forberedt |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Pancreasfordøjelse af kasein 12,0 g/l, peptisk fordøjelse af animalsk væv 5,0 g/l, gærekstrakt 3,0 g/l, oksekødsekstrakt 3,0 g/l, majsstivelse 1,0 g/l, natriumklorid 5,0 g/l, agar 13,5 g blodfibrin% 5,0 g/l hun. |
| Til brug med (applikation) | Til isolering og dyrkning af kræsne og kræsne mikroorganismer |
| Mængde | 20 hver |