Få mere at vide
BD Difco™ Antibiotisk medium
Artikelnummer. 11729092
Skift visning
:
Antibiotisk medium; Mængde: 500 g; Format: Dehydreret
Artikelnummer.
11729092 Antibiotisk medium; Mængde: 500 g; Format: Dehydreret
1 options
Artikelnummer. 11729092 Leverandør BD Leverandørnr. 266910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BD Difco™ Antibiotikum Medium nr. 12 er en mikrobiologisk analyse af antibiotika.
  • Antibiotiske assaymedier bruges til at bestemme antibiotisk styrke ved den mikrobiologiske assayteknik.
  • Antibiotisk medium 12 er fremstillet med grove og randall-formlen. Det bruges til assay af amphotericin B.
  • Anbefales til brug ved klargøring af testplader til cylinderpladeanalysen af nystatin og anisomycin.
  • Certificeringer: Antibiotiske medier er fremstillet i overensstemmelse med specifikationerne for USP , European Pharmacopeia, og AOAC International.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Dehydreret
Mængde 500 g