Få mere at vide
Diethylvinylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315828
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315828 2 g 2g
11325828 0.5 g 0.5g
11305828 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11315828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010368.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 682-30-4 | Molecular Formula: C6H13O3P | Molecular Weight: 164.14 g/mol
Diethylvinylphosphonat anvendes til fremstilling af diethyl-N-alkyl-2-aminoethylphosphonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 682-30-4
Molekylær formel C6H13O3P
Molekylvægt (g/mol) 164.14
MDL nummer MFCD00009079
InChI nøgle DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
PubChem CID 69629
SMIL CCOP(=O)(OCC)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylvinylphosphonate
Tæthed 1.068g/mL
Kogepunkt 202 °C
Flammepunkt 110° (230 °F)
Brydningsindeks 1.4290
Mængde 2 g
FN nummer UN3278
IUPAC navn 1-[ethenyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
Formel vægt 164.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske