Få mere at vide
Diethyltindichlorid, TRC
Artikelnummer. 30388760
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30388760 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30388760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4452551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyltin-dichloride
CAS 866-55-7
Molekylær formel C4 H10 Cl2 Sn
Mængde 1 g
Synonym Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600
InChI formel InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMIL CC[Sn](Cl)(Cl)CC
IUPAC navn dichlor(diethyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 247.74
Formel vægt 247.9182