Få mere at vide
Diethyltindichlorid, TRC
Artikelnummer. 30382200
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30382200 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30382200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445255250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyltin-dichloride
CAS 866-55-7
Molekylær formel C4 H10 Cl2 Sn
Mængde 250 mg
Synonym Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600
InChI formel InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMIL CC[Sn](Cl)(Cl)CC
IUPAC navn dichlor(diethyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 247.74
Formel vægt 247.9182