Få mere at vide
Diethylthiocarbamoylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16667052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16667052 25 g
16657052 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16667052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465920250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-11-9
Molekylær formel C5H10ClNS
Molekylvægt (g/mol) 151.65
MDL nummer MFCD00022106
InChI nøgle HUUSTUALCPTCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (chlormethanthioyl)diethylamin
SMIL CCN(CC)C(Cl)=S
Tekniske data
Alpha vektor DIETHYLCARBAMOTHIOICCHLORIDE
Kemisk navn eller materiale Diethylthiocarbamoyl chloride
Smeltepunkt 45°C to 50°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 113°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Mængde 25 g
FN nummer 3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 151.66
Fysisk form Fast stof