Få mere at vide
Diethylstilbestrol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463859
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463859 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463859 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1628.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Analyt- eller komponentnavne Diethylstilbestrol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diethylstilbestrol, (E)-4,4'-(1,2-diethylethene-1,2-diyl)diphenol, Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)-, (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, (E)-4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, (E)-Diethylstilbestrol, 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene, Agostilben, Antigestil, Bertrol, Bio-des, Bufon, Comestrol, Cyren, Cyren A, DEB, DES, DES (synthetic estrogen), Dawe's destrol, Di-Estryl, DiBestrol 2 Premix, Distilbene, Domestrol, Estilbin MCO, Estrobene, Estromenin, Estrosyn, Fonatol, Grafestrol, Hi-Bestrol, Iscovesco, Menostilbeen, Microest, Milestrol, NSC 3070, Neo-Oestranol I, Oestrogenine, Oestromenin, Oestromensyl, Oestromon, Pabestrol, Palestrol, Rumestrol 1, Rumestrol 2, Serral, Sexocretin, Sibol, Stil, Stil-Rol, Stilbestrol, Stilbetin, Stilboefral, Stilboestroform, Stilboestrol, Stilkap, Synestrin, Synthoestrin, Synthofolin, Syntofolin, Vagestrol, trans-Diethylstilbestrol, 4,4'-Stilbenediol, alpha,alpha'-diethyl-, (E)-, 4,4'-Stilbenediol, alpha,alpha'-diethyl-, trans-, 4,4'-Dihydroxy-alpha,beta-diethylstilbene, trans-4,4'-Dihydroxy-alpha,beta-diethylstilbene, trans-alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-dihydroxystilbene, trans-alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, alpha,alpha'-Diethylstilbenediol
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Løsningstype Neat
SMIL CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2
IUPAC navn 4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 268.1463 g/mol