Få mere at vide
Diethylstilbestrol Dipropionate, TRC
Artikelnummer. 30370641
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30370641 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30370641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445048250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylstilbestrol Dipropionate
CAS 130-80-3
Molekylær formel C24H28O4
Mængde 250 mg
Synonym Clinestrol, Cyren B, Dibestil, Diethylstilbestrol Dipropionate, Diethylstilbestrol Propionate, Dihydroxydiethylstilbene Dipropionate, Estilben, Estilbin, Estroben DF, Estrobene DP, Estrogenin, Estrostilben, Euvestin, Gynolett, Horfemine, Neo-Oestranol II, New-Oestranol 11, Oestrogynaedron, Orestol, Pabestrol D, Sinciclan, Sinestrol, Stilbestrol dipropionate, Stilbestrol propionate, Stilbestronate, Stilboestrol DP, Stilbofax, Stilronate, Synestrol, Synoestrol, Synoestron, Syntestrin, Syntestrine, Tauripar B, Vetoestrol, Willestrol, p,p'-Dipropionoxy-trans-alpha,beta-diethylstilbene, alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol Dipropionate, alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol Dipropionyl Ester
InChI formel InChI=1S/C24H28O4/c1-5-21(17-9-13-19(14-10-17)27-23(25)7-3)22(6-2)18-11-15-20(16-12-18)28-24(26)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3/b22-21+
SMIL CCC(=O)Oc1ccc(cc1)\C(=C(/CC)\c2ccc(OC(=O)CC)cc2)\CC
Molekylvægt (g/mol) 380.48
Formel vægt 380.1988