Få mere at vide
Diethylsilan, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046819
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11359175
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16468.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 542-91-6 | C4H10Si | 86.209 g/mol
Diethylsilan anvendes som en precursor til fremstilling af (3-allylsulfanyl-propyl)-diethyl-silan ved at anvende (Ph 3 P) 3 RhCl som reagens. Det bruges også til kemisk dampaflejring af SiO 2 til mikroelektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylsilan bruges som en
precursor til fremstilling af (3-allylsulfanyl-propyl)-diethyl-silan ved at bruge (Ph 3 P) 3 RhCl som reagens. Det bruges også til kemisk dampaflejring af SiO 2 til mikroelektronik.
Opløselighed Blandbar med
terahydrofuran, diethylether, 1,4-dioxan og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, baser, oxygen og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-91-6
Molekylær formel C4H10Si
Molekylvægt (g/mol) 86.209
MDL nummer MFCD00039877
InChI nøgle KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity min
PubChem CID 6327565
IUPAC navn diethylsilicium
SMIL CC[Si]CC
Tekniske data
Kogepunkt 56°C
Kemisk navn eller materiale Diethylsilane
Smeltepunkt -132°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730902
Flammepunkt −20°C (−4°F)
Merck Index 14,3128
Opløselighedsinformation Miscible with terahydrofuran,diethyl ether,1,4-dioxane and benzene.
Formel vægt 88.23
Procent renhed ≥98%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.392
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.684