Få mere at vide
Diethylsilan, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Diethylsilan anvendes som en precursor til fremstilling af (3-allylsulfanyl-propyl)-diethyl-silan ved at anvende (Ph 3 P) 3 RhCl som reagens. Det bruges også til kemisk dampaflejring af SiO 2 til mikroelektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
precursor til fremstilling af (3-allylsulfanyl-propyl)-diethyl-silan ved at bruge (Ph 3 P) 3 RhCl som reagens. Det bruges også til kemisk dampaflejring af SiO 2 til mikroelektronik.
Opløselighed Blandbar med
terahydrofuran, diethylether, 1,4-dioxan og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, baser, oxygen og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 56°C |
| Kemisk navn eller materiale | Diethylsilane |
| Smeltepunkt | -132°C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1730902 |
| Flammepunkt | −20°C (−4°F) |
| Merck Index | 14,3128 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with terahydrofuran,diethyl ether,1,4-dioxane and benzene. |
| Formel vægt | 88.23 |
| Vis mere |