Få mere at vide
Diethylpyrocarbonat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486662 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486662 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 11486662 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215090205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00 DKK
    548.52 DKK / 5ml
    Spare 27.48 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylpyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Farve Farveløs
Tæthed 1.12g/mL
Molekylær formel C6H10O5
MDL nummer MFCD00009106
Mængde 5 mL
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
InChI nøgle FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)OC(=O)OCC
IUPAC navn diethyldicarbonat
Molekylvægt (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formel vægt 162.1
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl Pyrocarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl polycarbonate