Få mere at vide
Diethylfosphonoeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30382003
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30382003 50 g
1 options
Artikelnummer. 30382003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44474550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylphosphonoacetic Acid
CAS 3095-95-2
Molekylær formel C6H13O5P
Mængde 50 g
Synonym (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, (Diethylphosphono)acetic Acid, 2-(Diethoxyphosphoryl)acetic Acid, Diethoxyphosphorylacetic Acid, Diethyl Carboxymethanephosphonate, Diethyl Carboxymethylphosphonate, NSC 272281
InChI formel InChI=1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
SMIL CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC
IUPAC navn 2-diethoxyphosphoryleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 196.14
Formel vægt 196.0501