Få mere at vide
Diethylphosphonoacetic acid, 98%
Artikelnummer. 10080451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10080451 5 g Glasflaske 5g
10643712 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10080451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3095-95-2 | C6H13O5P | 196.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3095-95-2
Molekylær formel C6H13O5P
Molekylvægt (g/mol) 196.14
MDL nummer MFCD00192032
InChI nøgle DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diethoxyphosphoryl acetic acid, diethylphosphonoacetic acid, diethyl carboxymethylphosphonate, diethoxyphosphorylacetic acid, diethyl phosphonoacetate, diethoxyphosphoryl acetic acid, acetic acid, diethoxyphosphinyl, acmc-20al82, diethylphosphonoethanoic acid, diethylcarboxymethylphosphonate
PubChem CID 36704
IUPAC navn 2-diethoxyphosphoryleddikesyre
SMIL CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylphosphonoacetic acid
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 150.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4440 to 1.4460
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.22
Formel vægt 196.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylphosphonoacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.