Få mere at vide
Diethylphosphinoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17211272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17211272 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 17211272 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466700010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylphosphine oxide
CAS 7215-33-0
Molekylær formel C4H11OP
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 106.1
Formel vægt 106.1