Få mere at vide
Diethylmethoxyborane, 4M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylmethoxyborane |
| Navn note | 4M solution in THF |
| Farve | Amber to Colorless |
| Tæthed | 0.8130g/mL |
| Flammepunkt | −17°C |
| Emballage | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Lineær formel | CH3OB(CH2CH3)2 |
| Mængde | 800 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.813 |
| Formel vægt | 99.97 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethylmethoxyborane, 4M solution in THF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Pyrofor væske Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.