Få mere at vide
Diethylmethoxyborane, 4M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225004 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10225004 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
10462894 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225004 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398381000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7397-46-8 , 109-99-9
Molekylær formel C5H13BO
Molekylvægt (g/mol) 99.97
MDL nummer MFCD00013240
InChI nøgle FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
PubChem CID 522516
IUPAC navn diethyl(methoxy)borane
SMIL CCB(CC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylmethoxyborane
Navn note 4M solution in THF
Farve Amber to Colorless
Tæthed 0.8130g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Lineær formel CH3OB(CH2CH3)2
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.813
Formel vægt 99.97
Fysisk form Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylmethoxyborane, 4M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.