Få mere at vide
Diethylmethoxyboran, 1 mil. soln i THF
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylmethoxyborane |
| Tæthed | 0.868 |
| Flammepunkt | −6 °C (21 °F) |
| Lineær formel | (CH3CH2)2BOCH3 |
| Brydningsindeks | 1.404 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 2231225 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| IUPAC navn | methyldiethylborinat |
| Vis mere |