Få mere at vide
Diethylmethoxyboran, 1 mil. soln i THF
Artikelnummer. 11378136
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378136 25 mL 25ml
11388136 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15107.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7397-46-8 | C5H13BO | 99,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7397-46-8
Molekylær formel C5H13BO
Molekylvægt (g/mol) 99.97
MDL nummer MFCD00013240
InChI nøgle FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
PubChem CID 522516
SMIL CCB(CC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylmethoxyborane
Tæthed 0.868
Flammepunkt −6°C (21°F)
Lineær formel (CH3CH2)2BOCH3
Brydningsindeks 1.404
Mængde 25 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 2231225
Følsomhed Air and moisture sensitive
IUPAC navn diethyl(methoxy)boran
Formel vægt 99.97
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln in THF