Få mere at vide
Diethylgermaniumdichlorid
Artikelnummer. 11397778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397778 5 g 5g
11387778 1 g 1g
11307788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 034108.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Som mellemniveau | CAS: 13314-52-8 | C4H14Cl2Ge | 205,69 g/mol
Som mellemled
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13314-52-8
Molekylær formel C4H14Cl2Ge
Molekylvægt (g/mol) 205.69
MDL nummer MFCD00013589
InChI nøgle FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane
PubChem CID 83334
IUPAC navn dichlor(diethyl)germane
SMIL Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylgermanium dichloride
Smeltepunkt -37 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.372 g/mL
Kogepunkt 175 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.471
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand og NH3; Opløseligt i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 201.64
Fysisk form Væske