Få mere at vide
Diethylgermanium dichloride
Artikelnummer. 11307788
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11307788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 034108.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Som mellemled
Som mellemled
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13314-52-8
Molekylær formel C4H14Cl2Ge
Molekylvægt (g/mol) 205.69
MDL nummer MFCD00013589
InChI nøgle FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane
PubChem CID 83334
IUPAC navn dichlor(diethyl)germane
SMIL Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylgermanium dichloride
Smeltepunkt -37°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.372 g/mL
Kogepunkt 175°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.471
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water and NH3; Soluble in organic solvents
Formel vægt 201.64
Fysisk form Væske