Få mere at vide
Diethylether ar Stabiliseret med 5 til 7 ppm BHT til laboratoriebrug, Chem Lab
Artikelnummer. 15172116
Skift visning
:
Diethylether ar Stabiliseret med 5 til 7 ppm BHT til laboratoriebrug, 1 L
Artikelnummer.
15172116 Diethylether ar Stabiliseret med 5 til 7 ppm BHT til laboratoriebrug, 1 L
1 options
Artikelnummer. 15172116 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.0405.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt -116°C
CAS 60-29-7
Farve Farveløs
Surhed < 0.0002 meq/g
Tæthed 0.71 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt -40 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning < 0.001%
Analyseprocentområde > 99.5%
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00011646
Vand < 0.001%
Kogepunkt 34°C
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Grad Analytisk reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether