Få mere at vide
Diethylether,> 99 %, stabiliseret, multikompendiel, Chem-Lab
Artikelnummer. 13298203
Skift visning
Mængde:
25 L
Emballage:
MET
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13298203 25 L MET 25 L
1 options
Artikelnummer. 13298203 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.0401.9025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3415.00 DKK
    2671.68 DKK / 25 L
    Spare 743.32 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Ren diethylether stabiliseret med 5-7 ppm BHT til laboratoriebrug. Møder DAB , Ph. Eur., BP-specifikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylether
CAS 60-29-7
Tæthed 0.71g/mL
Mængde 25 L
Emballage MET
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00011646
FN nummer UN1155
Vand <0.2%
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed >99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether