Få mere at vide
Diethylether,> 99,5 %, stabiliseret, multikompendiel, Chem-Lab
Artikelnummer. 13208213
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
GVB
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13208213 1 L GVB 1 L
1 options
Artikelnummer. 13208213 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.0403.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 DKK
    196.27 DKK / 1 L
    Spare 55.73 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Meget ren diethylether stabiliseret med 5-7 ppm BHT til laboratoriebrug. Møder DAB , Ph. Eur., BP-specifikationer.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethylether
CAS 60-29-7
Tæthed 0.71g/mL
Mængde 1 L
Emballage GVB
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00011646
FN nummer UN1155
Vand <0.2%
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed >99.5%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethylether v.p.
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether