Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diethylentriaminpentaeddikesyre, pentanatriumsalt, tech., 40% vandig opløsning
Artikelnummer. 10116613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
3 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10116613 250 g Glasflaske 250g
10686991 1 kg Glasflaske 1kg
10055810 3 kg Glasflaske 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10116613 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 407292500
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Navn note 40% Aqueous Solution
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 1.2900g/mL
pH 11.0 to 12.0 (1% aq. soln.)
Kogepunkt 106°C
Flammepunkt >100°C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H18N3Na5O10
Lineær formel NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Brydningsindeks 1.4185 to 1.4205
MDL nummer MFCD00051016
Mængde 250 g
Beilstein 04, III, 1190
Specifik vægtfylde 1.29
Synonym pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents
InChI nøgle LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn pentanatrium;2-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]amino]acetat
Molekylvægt (g/mol) 503.26
PubChem CID 8779
Formel vægt 503.26
Procent renhed 39 to 41%
Grad Teknisk
Fysisk form Løsning