Få mere at vide
Diethylentriaminepentaeddikesyre dianhydrid, 95%
Artikelnummer. 11328186
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328186 5 g 5g
11318186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15178.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 23911-26-4 | C14H19N3O8 | 357,319 g/mol
Diethylentriaminpentaeddikesyredianhydrid er et reagens, der bruges til at introducere en stærk chelator. Det anvendes til syntese af makrocykliske ligander og lanthanidkomplekser, der er nyttige som MRI-forstærkere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylentriaminpentaeddikesyredianhydrid er et reagens, der bruges til at introducere en stærk chelator. Det anvendes til syntese af makrocykliske ligander og lanthanidkomplekser, der er nyttige som MRI-forstærkere.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er -20 °C. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23911-26-4
Molekylær formel C14H19N3O8
Molekylvægt (g/mol) 357.319
MDL nummer MFCD00010697
InChI nøgle RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtpa-anhydride, cyclic dtpa anhydride, 2-bis 2-2,6-dioxomorpholino ethyl amino acetic acid, unii-wnm9rlh5x9, wnm9rlh5x9, diethylenetriaminepentaacetic dianhydride, diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride, cdtpaa, glycine, n,n-bis 2-2,6-dioxo-4-morpholinyl ethyl, bis 2-2,6-dioxomorpholin-4-yl ethyl amino acetic acid
PubChem CID 100825
IUPAC navn 2-[bis[2-(2,6-dioxomorpholin-4-yl)ethyl]amino]eddikesyre
SMIL C1C(=O)OC(=O)CN1CCN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Smeltepunkt ∽190 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 1230954
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 357.32
Procent renhed 95%