Få mere at vide
Diethylentriaminepentaeddikesyre dianhydrid, 95%
Beskrivelse
Diethylentriaminpentaeddikesyredianhydrid er et reagens, der bruges til at introducere en stærk chelator. Det anvendes til syntese af makrocykliske ligander og lanthanidkomplekser, der er nyttige som MRI-forstærkere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylentriaminpentaeddikesyredianhydrid er et reagens, der bruges til at introducere en stærk chelator. Det anvendes til syntese af makrocykliske ligander og lanthanidkomplekser, der er nyttige som MRI-forstærkere.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er -20 °C. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride |
| Smeltepunkt | ∽190 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1230954 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vand. |
| Formel vægt | 357.32 |
| Procent renhed | 95% |