Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethylenetriaminepentaacetic acid |
| Smeltepunkt | 220,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.5600g/mL |
| Flammepunkt | 200 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 04,III,119 |
| Show More |
Safety and Handling
- Diethylenetriaminepentaacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .