Få mere at vide
Diethylenetriaminepentaacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11454323
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454323
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10926.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.349 g/mol
Diethylentriaminpentaeddikesyre bruges som chelateringsmiddel og danner komplekser med metalioner. Det finder anvendelse som et kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), da det forbedrer billedet ved at danne et kompleks med en gadoliniumion. Det kan også bruges til behandling af radioaktive materialer såsom plutonium, americium og andre actinider. Det er en aktiv bestanddel af mangan- og zinkgødning, der anvendes i agrokemisk industri. Det virker som en farvehæmmer og bruges til fremstilling af acrylon. Det bruges også i sæber som et blødgøringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylentriaminpentaeddikesyre bruges som chelateringsmiddel og danner komplekser med metalioner. Det finder anvendelse som et kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), da det forbedrer billedet ved at danne et kompleks med en gadoliniumion. Det kan også bruges til behandling af radioaktive materialer såsom plutonium, americium og andre actinider. Det er en aktiv bestanddel af mangan- og zinkgødning, der anvendes i agrokemisk industri. Det virker som en farvehæmmer og bruges til fremstilling af acrylon. Det bruges også i sæber som et blødgøringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand og alkali
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-43-6
Molekylær formel C14H23N3O10
Molekylvægt (g/mol) 393.349
MDL nummer MFCD00004289
InChI nøgle QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
IUPAC navn 2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]eddikesyre
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylenetriaminepentaacetic acid
Smeltepunkt ∼220°C (decomposition)
Tæthed 1.56
Lugt Odorless
Mængde 5000 g
Beilstein 1810219
Merck Index 14,7125
Opløselighedsinformation Soluble in water and alkali.
Formel vægt 393.35
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.