Få mere at vide
Diethylentriaminepentaeddikesyre, 98+%
Beskrivelse
Diethylentriaminpentaeddikesyre bruges som chelateringsmiddel og danner komplekser med metalioner. Det finder anvendelse som et kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), da det forbedrer billedet ved at danne et kompleks med en gadoliniumion. Det kan også bruges til behandling af radioaktive materialer såsom plutonium, americium og andre actinider. Det er en aktiv bestanddel af mangan- og zinkgødning, der anvendes i agrokemisk industri. Det virker som en farvehæmmer og bruges til fremstilling af acrylon. Det bruges også i sæber som et blødgøringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylentriaminpentaeddikesyre bruges som chelateringsmiddel og danner komplekser med metalioner. Det finder anvendelse som et kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), da det forbedrer billedet ved at danne et kompleks med en gadoliniumion. Det kan også bruges til behandling af radioaktive materialer såsom plutonium, americium og andre actinider. Det er en aktiv bestanddel af mangan- og zinkgødning, der anvendes i agrokemisk industri. Det virker som en farvehæmmer og bruges til fremstilling af acrylon. Det bruges også i sæber som et blødgøringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand og alkali
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Diethylenetriaminepentaacetic acid |
| Smeltepunkt | ∼220 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.56 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1810219 |
| Merck Index | 14,7125 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og alkali. |
| Formel vægt | 393.35 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.