missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethylenetriaminepenta-Acetic Acid Sodium Salt, Technical, Solution, about 40% (w/w), Fisher Chemical

Artikelnummer. 10030110 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10030110 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10030110 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/2350/08
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Tekniske data

Kogepunkt 106°C
Smeltepunkt -40°C
CAS 140-01-2
Farve Yellow
pH 11 to 12
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Molekylær formel C14H18N3Na5O10
MDL nummer 51016
InChI nøgle LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn pentasodium 2-[bis({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl})amino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 503.26
Emballage Amber glass bottle
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.