Få mere at vide
Diethylenetriamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898980
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898980 100 mL
15866360 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15898980 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032740100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-40-0
Tekniske data
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.95 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 206°C to 209°C/1013 hPa
Molekylær formel (H2NCH2CH2)2NH
MDL nummer MFCD00008171
Mængde 100 mL
Synonym Diethylenetriamine, 2,2′-Iminobis (ethylamine), Bis(2-aminoethyl)amine, 2,2′-Diaminodiethylamine, Diethylenetriamine
Molekylvægt (g/mol) 103.17