missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethylenetriamine-pentaacetic Acid Calcium Trisodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylenetriamine-pentaacetic Acid Calcium Trisodium Salt |
| CAS | 207226-35-5 |
| Molekylær formel | C14H18CaN3O10 •3Na •x(H2O) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N3O10.Ca.3Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;;1H2/q;+2;3*+1;/p-5 |
| SMIL | O=C([O-])C[N]12[Ca+2]([O-]C3=O)([N](C4)(CC([O-])=O)CC1)([N](C5)(C3)CC2)([O-]C5=O)[O-]C4=O.[3 Na+].[H2O] |
| IUPAC navn | Diethylenetriamine-pentaacetic Acid Calcium Trisodium Salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 515.38 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?