Få mere at vide
Diethylentriamin-N,N,N',N',N'-pentaeddikesyre, MP BIOMEDICALS
Artikelnummer. 11408111 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408111 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11408111 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215147883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.00 DKK
    603.37 DKK / 250g
    Spare 30.63 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansøgningsnoter:
  • Diethylentriamin-N,N,N',N',N'-pentaeddikesyre anvendes som et chelateringsmiddel.
  • Diethylentriaminpentaeddikesyre kan anvendes til at syntetisere chitosan (CH)-gadolinium (Gd) diethylentriaminpentaeddikesyre (DTPA) konjugater.
Brugserklæring:
  • Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Nøgleapplikationer:
  • Chelaterende middel
Tekniske data
Mængde 250 g
Molekylvægt (g/mol) 393.35 g/mol
Procent renhed 90%
Fysisk form Powder or Waxy Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid