Få mere at vide
Diethylentriamin-N,N,″N',Nl,″Nl-Pentaeddikesyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498101 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498101 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11498101 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215147825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 DKK
    282.09 DKK / 25g
    Spare 14.91 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Anvendes som et chelateringsmiddel. Diethylentriamin-N,N,N',N'l,N'l-Pentaeddikesyre, MP Biomedicals kan bruges til at syntetisere chitosan (CH)-gadolinium (Gd) diethylentriaminpentaeddikesyre (DTPA) konjugater.
Tekniske data
CAS 67-43-6
Smeltepunkt 219 °C til 220 °C (litteratur)
Tæthed 1,770 g/ml (Lit.)
pH 2.27 (litteratur)
Molekylær formel C14H23N3O10
Mængde 25 g
Synonym pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
Opløselighedsinformation Opløselig i 1 M saltsyre (50 mg/ml) og vand.
InChI nøgle QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 393.349
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Formel vægt 393.35
Procent renhed ∼90%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid