Få mere at vide
Diethylentriamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418873
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11418873
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11033.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103.17 g/mol
Diethylentriamin bruges som opløsningsmiddel til plast, farvestoffer og i kemisk syntese. Det tjener som hærder for epoxyharpikser. Som en tridentat ligand danner den komplekser såsom Co(dien)(NO 2 ) 3 i koordinationskemi. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det reagerer med fedtsyrer, hvilket resulterer i dannelsen af amidoaminer, som bruges som korrosionsinhibitorer i olieindustrien. Det er forbundet med usymmetrisk dimethylhydrazin til fremstilling af hydyne, som er et drivmiddel til raketter med flydende brændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylentriamin anvendes som opløsningsmiddel til plast, farvestoffer og i kemisk syntese. Det tjener som hærder for epoxyharpikser. Som en tridentat ligand danner den komplekser såsom Co(dien)(NO 2 ) 3 i koordinationskemi. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det reagerer med fedtsyrer, hvilket resulterer i dannelsen af amidoaminer, som bruges som korrosionsinhibitorer i olieindustrien. Det er forbundet med usymmetrisk dimethylhydrazin til fremstilling af hydyne, som er et drivmiddel til raketter med flydende brændstof.
Opløselighed
Blandbar med vand og ethanol. Ublandbar med æter.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-40-0
Molekylær formel C4H13N3
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00008171
InChI nøgle RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
IUPAC navn N'-(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin
SMIL NCCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylenetriamine
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.952
Kogepunkt 200°C to 204°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Lugt Ammonia-like
Lineær formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.483
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2079
Beilstein 605314
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water and ethanol. Immiscible with ether.
Formel vægt 103.17
Procent renhed 99%